missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estradiol Antibody (AB4.2), Novus Biologicals™

Código de producto. 18703094 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18703094 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18703094

Marca: Novus Biologicals NBP1786200.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Estradiol Monoclonal specifically detects Estradiol in Non-species specific samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Estradiol
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Monoclonal
Clon AB4.2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Estradiol-6-CMO-KLH
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Chemical.
Especies diana Other
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.