Descripción
Heparan Sulfate Proteoglycan 2 Monoclonal antibody specifically detects Heparan Sulfate Proteoglycan 2 in Human, Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Affinity Purification
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Heparan Sulfate Proteoglycan 2 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Affinity Purification |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | A71 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, endorepellin (domain V region), heparan sulfate proteoglycan 2, HSPG, perlecan, perlecan proteoglycan, PLCSchwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), PRCAN, SJA, SJS, SJS1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Bovine corneal endothelial cells |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?