Descripción
Chemerin Monoclonal antibody specifically detects Chemerin in Mouse samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Chemerin |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 13G2 |
| Conjugado | PE |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | chemerin, RAR-responsive protein TIG2, retinoic acid receptor responder (tazarotene induced) 2, retinoic acid receptor responder protein 2, Tazarotene-induced gene 2 protein, TIG2HP10433 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse recombinant Chemerin |
| Mostrar más |