Learn More
Nocturnin Antibody (3E8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18385849 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18385849 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18385849
Marca: Novus Biologicals H00025819M01
Mouse Monoclonal Antibody
Nocturnin Monoclonal antibody specifically detects Nocturnin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nocturnin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 3E8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_036250
Alias de gen CCR4 carbon catabolite repression 4-like (S. cerevisiae), CCR4 protein homolog, CCR4-like (carbon catabolite repression 4, S.cerevisiae), CCR4LMGC142060, CCR4MGC4120817, MGC142054, MGC78549, NOC, nocturnin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CCRN4L (NP_036250, 64 a.a. ~ 152 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. VCSMGTGTSRLYSALAKTLNSSAASQHPEYLVSPDPEHLEPIDPKELLEECRAVLHTRPPRFQRDFVDLRTDCPSTHPPIRVMQWNILA
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25819
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ