Learn More
HLA DMB Antibody (7D11), Novus Biologicals™
Código de producto. 18382108 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18382108 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18382108
Marca: Novus Biologicals H00003109M07
Mouse Monoclonal Antibody
HLA DMB Monoclonal antibody specifically detects HLA DMB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HLA DMB
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 7D11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunoprecipitation
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002109
Alias de gen class II histocompatibility antigen, M beta chain, D6S221E, DMB, major histocompatibility complex, class II, DM beta, MHC class II antigen DMB, MHC class II antigen HLA-DM beta chain, MHC class II HLA-DMB, Really interesting new gene 7 protein, RING7HLA class II histocompatibility antigen, DM beta chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HLA-DMB (NP_002109, 22 a.a. ~ 129 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. VAHVESTCLLDDAGTPKDFTYCISFNKDLLTCWDPEENKMAPCEFGVLNSLANVLSQHLNQKDTLMQRLRNGLQNCATHTQPFWGSLTNRTRPPSVQVAKTTPFNTRE
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3109
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ