Learn More
BCAT1 Antibody (1F8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18368287 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18368287 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18368287
Marca: Novus Biologicals H00000586M02
Mouse Monoclonal Antibody
BCAT1 Monoclonal antibody specifically detects BCAT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BCAT1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F8
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
Alias de gen BCAT(c), BCATC, BCT1PNAS121, branched chain amino-acid transaminase 1, cytosolic, branched chain aminotransferase 1, cytosolic, branched-chain-amino-acid aminotransferase, cytosolic, DKFZp686E12175, EC 2.6.1.42, ECA39, MECA39, placental protein 18, PP18, Protein ECA39
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BCAT1 (AAH33864, 1 a.a. ~ 320 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MDCSNGCSAECTGEGGSKEVVGTFKAKDLIVTPATILKEKPDPNNLVFGTVFTDHMLTVEWSSEFGWEKPHIKPLQNLSLHPGSSALHYAVELFEGLKAFRGVDNKIRLFQPNLNMDRMYRSAVRATLPVFDKEELLECIQQLVKLDQEWVPYSTSASLYIRPTFIGTEPSLGVKKPTKALLFVLLSPVGPYFSSGTFNPVSLWANPKYVRAWKGGTGDCKMGGNYGSSLFAQCEAVDNGCQQVLWLYGEDHQITEVGTMNLFLYWINEDGEEELATPPLDGIILPGVTRRCILDLAHQWDTELSLFSINLPDFLQFIYF
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 586
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ