UserName
Viales de almacenamiento criogénico
Los viales de almacenamiento criogénico son esenciales para la conservación a largo plazo de muestras biológicas valiosas a temperaturas ultrabajas. Esta selección curada de crioviales de Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Thermo Scientific Nunc, Corning, Greiner Bio One y BRAND es compatible con aplicaciones que van desde la investigación básica hasta los biobancos y los flujos de trabajo clínicos. Elija entre formatos de rosca interna o externa, opciones estériles o no estériles y capacidades desde microvolúmenes hasta 5 mL.
Tubos criogénicos para biobancos y cultivos celulares Thermo Scientific™ Nunc™
CryoTubes independientes, rendimiento fiable para un almacenamiento seguro y duradero de muestras.
Tubos criogénicos para almacenamiento general a largo plazo Thermo Scientific™ Nalgene™
Viales criogénicos X25, polipropileno, 2,0 mL.
Tubos criogénicos para biobancos y cultivos celulares Thermo Scientific™ Nunc™
Proporcionamos un almacenamiento fiable y seguro para muestras críticas.
Preguntas frecuentes
Los viales de almacenamiento criogénico están diseñados para almacenar células, tejidos, sueros y otras muestras biológicas a temperaturas ultrabajas, normalmente en congeladores mecánicos o nitrógeno líquido. Marcas como Thermo Scientific Nunc, Corning y Greiner Bio One fabrican estos viales para que resistan las grietas, mantengan los sellos y ayuden a proteger la integridad de las muestras durante el almacenamiento a largo plazo.
Los viales con rosca interna suelen ofrecer un diseño compacto y un menor riesgo de contaminación cruzada de la tapa, mientras que los viales con rosca externa mantienen la superficie de sellado alejada de la muestra. Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Corning y BRAND ofrecen ambos tipos por lo que la selección debe basarse en las preferencias de flujo de trabajo, la manipulación con guantes y la compatibilidad con el sistema de almacenamiento.
Para los biobancos se suelen utilizar viales criogénicos de 1,0 a 2,0 mL, ya que ofrecen un equilibrio entre la densidad de almacenamiento y un volumen de muestra suficiente. Las gamas Thermo Scientific Nunc CryoTube, Greiner Bio One y Corning incluyen los populares formatos de 1,2, 1,5 y 2,0 mL, que se adaptan a las cajas criogénicas y los sistemas de bastidores estándar para un uso eficiente del congelador.
Los viales criogénicos estériles ayudan a minimizar el riesgo de contaminación al congelar líneas celulares, células primarias o muestras clínicas. Las opciones preesterilizadas de Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Greiner Bio One y BRAND pueden reducir los pasos de preparación, facilitar la técnica aséptica en cabinas de bioseguridad y cumplir con los requisitos de calidad en entornos regulados o influenciados por las buenas prácticas de fabricación (GMP).
Para un seguimiento fiable, utilice etiquetas o marcadores criogénicos aptos para -196 °C, aplique identificadores claros y vincule los códigos de barras de los viales a su sistema LIMS o de inventario. Muchos crioviales de Thermo Scientific, Corning, Greiner Bio One, Fisherbrand y BRAND cuentan con amplias áreas de escritura o graduaciones impresas para mejorar la verificación del volumen y la legibilidad durante la recuperación rutinaria.
Las mejores marcas