Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales para almacenamiento criogénico
- Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Código de producto. 10529881
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del fondo:
Cónicos
Forma redonda
Redondo
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1 ml
1.0 ml
<1,8/ml
1.8 ml
<3,6/ml
3.6 ml
4.5 ml
Estilo de rosca:
Externo
Interno
Modelo:
Independiente
No independiente
Tamaño de la unidad:
1500 PCS
300 PCS
400 PCS
450 PCS
500 PCS
960 PCS
paquete de 1200
paquete de 1800
paquete de 2500
paquete de 300
paquete de 450
paquete de 500
paquete de 960
26 product options available for selection
| Código de producto. | Forma del fondo | Capacidad (métrico) | Estilo de rosca | Modelo | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10529881 | Cónicos | 1 ml | Interno | Independiente | 500 PCS |
| 10257752 | Cónicos | 0,5 ml | Interno | Independiente | paquete de 960 |
| 10320013 | Cónicos | 1 ml | Interno | Independiente | 960 PCS |
| 10544641 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | paquete de 500 |
| 10030711 | Redondo | 1 ml | Externo | No independiente | 500 PCS |
| 10545601 | Cónicos | 1 ml | Externo | Independiente | paquete de 500 |
| 10654721 | Cónicos | 1.0 ml | Interno | Independiente | 500 PCS |
| 10669071 | Forma redonda | 1.8 ml | Externo | Independiente | paquete de 450 |
| 11311665 | Forma redonda | 1.8 ml | Externo | Independiente | paquete de 1800 |
| 10534641 | Redondo | 1.8 ml | Externo | No independiente | paquete de 500 |
| 10080601 | Redondo | 1.8 ml | Externo | Independiente | 450 PCS |
| 11341675 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | paquete de 1800 |
| 10577391 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | paquete de 450 |
| 10674511 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | Independiente | 450 PCS |
| 10004220 | Forma redonda | 1.8 ml | Interno | No independiente | 500 PCS |
| 10452802 | Redondo | <1,8/ml | Interno | No independiente | paquete de 2500 |
| 11371785 | Redondo | <1,8/ml | Interno | No independiente | paquete de 500 |
| 10070731 | Redondo | 3.6 ml | Interno | Independiente | 400 PCS |
| 10789871 | Redondo | 3.6 ml | Interno | No independiente | 400 PCS |
| 10173772 | Redondo | <3,6/ml | Interno | No independiente | 1500 PCS |
| 11854431 | Redondo | <3,6/ml | Interno | No independiente | 500 PCS |
| 10633452 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | paquete de 300 |
| 11381615 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | paquete de 1200 |
| 10356331 | Forma redonda | 4.5 ml | Externo | Independiente | 300 PCS |
| 10716922 | Cónicos | 4.5 ml | Interno | Independiente | 300 PCS |
| 10358131 | Redondo | 4.5 ml | Interno | No independiente | 300 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10529881
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
366656
-
485.00€
336.00€ / paquete de 500
Ahorro 149.00€
30% Descuento
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
262.49 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28004" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28004" para aplicar la oferta.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles con roscas internas o externas.
- Tubos compatibles con diagnóstico in vitro (IVD), sin pirógenos y de materias primas sin mutagénesis ni citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras
- Opciones de roscas internas y externas disponibles
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Versiones no esterilizadas, sin tapón y a granel disponibles para aplicaciones menos exigentes
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Clear |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,492 in |
| Capacidad (métrico) | 1 ml |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Material | Polipropileno (tapón) |
| Estilo de rosca | Interno |
| Longitud (imperial) | 1.654 pulg |
| Longitud (métrico) | 42 mm |
| Envase | 500 Tubes |
| Cantidad | Paquete de 500 |
| Modelo | Independiente |
| Sin ARNasa | Sí |
| Vapor LN2 (a -150 °C) | Sí |
| Línea de productos | Nunc |
| Esterilidad | Estéril |
| Antirrotación | No |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (imperial) | 0,0338 oz |
| Sin ADNasa | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Impreso | Sí |
| Diámetro (métrico) | 12.5 mm |
| Tipo de producto | Tubo criogénico |
| Show More Show Less |