Learn More
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
BIOPHARMA
Código de producto. 11365644
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
1000 Tubes
250 Tubes
500 Tubes
75 Tubes
Tamaño de la unidad:
25 PCS
250 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 75
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Envase Tamaño de la unidad
11365644 5,0 ml Estéril 250 Tubes 250 PCS
11375644 1,0 ml Estéril 500 Tubes 500 PCS
11740573 1,2 ml Estéril 500 Tubes paquete de 500
11385644 1,5 ml Estéril 500 Tubes 500 PCS
10344691 2,0 ml Estéril 500 Tubes 25 PCS
11750573 2,0 ml Estéril 500 Tubes 500 PCS
10664321 15 ml Estéril 75 Tubes paquete de 75
10199850 1,2 ml No estéril 1000 Tubes paquete de 1000
10731432 2,0 ml Estéril 1000 Tubes paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
No almacenar el nitrógeno en fase líquida sin tubos CryoFlex
Código de producto. 11365644 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    193.01€ / paquete de 250
    Ahorro 64.99€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No almacenar el nitrógeno en fase líquida sin tubos CryoFlex
Mejore las técnicas asépticas con estos tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración con rosca externa, perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio.
Mejore las técnicas asépticas con tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™ con rosca externa. Estos tubos de almacenamiento son perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio de materiales genómicos y de alto valor a temperaturas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido.
Características:
  • Las grandes áreas de escritura permiten escribir más información y graduaciones de las muestras para una fácil evaluación visual del volumen
  • Materias primas sin citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras y tubos con certificación que garantiza la ausencia de ADNasa y ARNasa para las aplicaciones genómicas
  • Las roscas externas mejoran la técnica aséptica
  • Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
  • Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
  • Los tubos System 100 ofrecen una opción de almacenamiento de más densidad (10 x 10) para ahorrar valioso espacio de almacenamiento
  • Tubos independientes para un fácil uso de sobremesa
  • Para aplicaciones menos exigentes hay tubos vacíos sin tapa y sin esterilizar disponibles a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Clear
Diámetro exterior (imperial) 0,5 in
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 5,0 ml
Forma del fondo Cónicos
Material Polipropileno
Estilo de rosca Externo
Longitud (imperial) 3,5 in
Envase 250 Tubes
Cantidad 250/caja
Sin ARNasa Sí
Línea de productos Nalgene
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Antirrotación Sí
Material del cierre Polietileno
Capacidad (imperial) 0,169 oz
Sin ADNasa Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Impreso Sí
Diámetro (métrico) 12,7 mm
Tipo de producto Tapón de rosca