Learn More
TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Tube Racks
Código de producto. 11341794
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
10 y 18
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11341794 10 y 18 cada uno
1 options
Código de producto. 11341794 Proveedor TPP™ N.º de proveedor 99017
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Manufactured from polypropylene for strength and durability. TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Tube Racks are designed for 15/50mL TPP™ TubeSpin™ Bioreactor tube.
Manufactured from polypropylene for strength and durability. TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Tube Racks are designed for 15/50mL TPP™ TubeSpin™ Bioreactor tube.
  • Alphanumeric coding
  • Can be disassembled and stored to save space
  • Fits similarly designed test tubes (15 and 50mL)
  • Autoclavable
Especificaciones
Tipo de producto Tube Rack
Esterilizables en autoclave Sí
Admite Tubes (15 and 50 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 10 y 18
Intervalo de temperatura (métrico) -190°C to +121°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 209 x 98 x62mm
Diámetro de la abertura (métrico) 17.1 mm and 30 mm