Learn More
Fisherbrand™ Viales de almacenamiento criogénico con rosca interna y externa
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeschreibung
Selección de viales con rosca externa con tapones de HDPE para una técnica aséptica, o viales con rosca interna y tapones de polipropileno con junta de silicona para un sellado hermético
- Estéril; no esterilizable en autoclave
- No citotóxico, apirógeno
- Gran área de escritura blanca
- Graduaciones en incrementos de 0,5 ml
- Usar con Fisherbrand Codificadores de color para una identificación más sencilla de las muestras
Con rosca externa
- Fondo de estilo cónico
- Polietileno de alta densidad
- Independiente
- Con junta de silicona
- Polipropileno
- Parte de abajo de estilo cónico o redondo con pie en estrella
Los viales son solo para uso en laboratorio; no para diagnóstico in vitro ni uso parenteral.
Aptos para el almacenamiento de materiales biológicos en congeladores mecánicos o en la fase de vapor del nitrógeno líquido
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro exterior (imperial) | 0,53 in, 13,5 mm |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento de materiales biológicos en congeladores mecánicos o en la fase de vapor del nitrógeno líquido |
| Altura (imperial) | 1,88 in |
| N.º por caja | 10 |
| N.° por paquete | 100/Paq. |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.