Learn More
Aalborg™ Fuente de alimentación
Código de producto. 11787959
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Caudalímetro de masa de gas
Caudalímetro digital
Controlador de flujo de masa de gas
Tipo:
Adaptador DFM
Adaptador GFC
Fuente de alimentación
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Para utilizar con (equipo) Tipo Unit Size
11787959 Controlador de flujo de masa de gas Adaptador GFC cada uno
11787709 Caudalímetro de masa de gas Fuente de alimentación cada uno
11797619 Caudalímetro digital Adaptador DFM cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11787959 Supplier Aalborg™ Supplier No. PSGFC230EU2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.83€
    75.48€ / paquete de 1
    Ahorro 51.35€
    40% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La fuente de alimentación Aalborg™ es un componente que suministra energía a al menos una carga eléctrica.
  • Accesorio para DFM, GFM o GFC
  • Enchufe europeo continental de 230 VCA 12 VCC
  • Fuente de alimentación
Specifications
Tensión 230 V
Para utilizar con (equipo) Controlador de flujo de masa de gas
Tipo Adaptador GFC
Requisitos eléctricos 230VAC, 12VDC