Learn More
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Descripción
Mejore las técnicas asépticas con tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™ con rosca externa. Estos tubos de almacenamiento son perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio de materiales genómicos y de alto valor a temperaturas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido.
Características:
- Las grandes áreas de escritura permiten escribir más información y graduaciones de las muestras para una fácil evaluación visual del volumen
- Materias primas sin citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras y tubos con certificación que garantiza la ausencia de ADNasa y ARNasa para las aplicaciones genómicas
- Las roscas externas mejoran la técnica aséptica
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Los tubos System 100 ofrecen una opción de almacenamiento de más densidad (10 x 10) para ahorrar valioso espacio de almacenamiento
- Tubos independientes para un fácil uso de sobremesa
- Para aplicaciones menos exigentes hay tubos vacíos sin tapa y sin esterilizar disponibles a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Clear |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,46 in |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Material | Polipropileno |
| Estilo de rosca | Externo |
| Longitud (imperial) | 1,87 in |
| Envase | 500 Tubes |
| Cantidad | 25/Pk., 500/Cs. |
| Mostrar más |