UserName
24966 Merch P1 Product
Etiquetas e impresoras
Las impresoras están diseñadas para satisfacer todas las necesidades de seguridad y de las instalaciones, incluyendo la identificación y la trazabilidad del laboratorio. Están disponibles en modelos portátiles o de sobremesa con aplicaciones y/o software de etiquetado integrados. Elija los dispositivos más adecuados para su uso en el laboratorio, en una instalación o en el campo.
DESTACADO
Brady™ Impresora de etiquetas M210-LAB
La impresora de etiquetas portátil M210-LAB es una etiquetadora todo en uno para aboratorios de investigación, académicos y clínicos. Crea etiquetas legibles para superficies planas, curvas o de gran textura que permanecen adheridas durante años.
24966 Merch P2 Product 1
PARA IMPRESIÓN DE BAJO VOLUMEN
Brady™ BradyPrinter i7100
Realice el trabajo, sin importar las exigencias
Una fiable impresora industrial de transferencia térmica de sobremesa ideal para la impresión de grandes volúmenes con función Peel y aplicador de etiquetas para viales.
24966 Merch P2 Product 2
MÁS OPCIONES DE COLOR
Brady™ i3300 Impresora de etiquetas industrial con Wi-Fi
Sin desperdicios, más etiquetas, menos esfuerzo
Una impresora industrial de etiquetas para la identificación en todas sus instalaciones.
24966 Merch P2 Product 3
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Complete su pedido
Preguntas frecuentes
Una etiquetadora y una impresora de etiquetas tienen el propósito de crear etiquetas, pero difieren en su diseño, funcionalidad y casos de uso típicos. Una etiquetadora generalmente es un dispositivo portátil o de escritorio con un teclado y una pantalla integrados. Es un dispositivo autónomo que no requiere una computadora. Le permite escribir e imprimir etiquetas directamente desde el dispositivo. Una etiquetadora es ideal para necesidades de etiquetado simples e inmediatas, como organizar archivos, suministros de oficina o artículos personales. Una impresora de etiquetas es típicamente un dispositivo periférico que se conecta a una computadora o red. A menudo se usa con software especializado para tareas de etiquetado más complejas. Una impresora de etiquetas es adecuada para requisitos de etiquetado profesionales o de alto volumen, como etiquetas de envío, etiquetas de productos o etiquetas de códigos de barras.
La elección entre una etiquetadora térmica y una de tinta depende de sus necesidades específicas. Una etiquetadora térmica no requiere tinta ni tóners. Utiliza calor para imprimir. Requiere menos mantenimiento ya que hay menos piezas que reemplazar y mantener. Generalmente es más rápida que las impresoras a base de tinta y resistente a las manchas y la decoloración. Sin embargo, principalmente imprime en blanco y negro (la transferencia térmica puede imprimir en color con cintas especiales). Las etiquetas térmicas directas pueden desvanecerse con el tiempo, especialmente con la exposición al calor y la luz. Una etiquetadora de tinta es capaz de imprimir en múltiples colores y en una variedad más amplia de materiales. Sin embargo, requiere cartuchos de tinta o tóners, que pueden ser costosos. También tiene más piezas que limpiar y reemplazar y generalmente es más lenta que una impresora térmica.
La vida útil de una etiquetadora puede variar ampliamente según factores como la marca, el modelo, la frecuencia de uso y el mantenimiento. Generalmente, una etiquetadora bien mantenida puede durar varios años. Aquí hay algunas consideraciones:
  • Calidad y marca: Las marcas de mayor calidad y reputación tienden a ofrecer productos más duraderos. 
  • Frecuencia de uso: El uso intensivo y frecuente puede acortar la vida útil en comparación con el uso ocasional. 
  • Mantenimiento: La limpieza regular y el manejo adecuado pueden extender la vida del dispositivo. 
  • Entorno: Operar en un entorno limpio y libre de polvo también puede contribuir a la longevidad. 
En promedio, una etiquetadora de buena calidad puede durar entre 3 y 10 años.
Recursos relacionados
Guía de selección de impresoras móviles
Encuentre la impresora móvil que mejor se adapte a sus necesidades.
24966 Merch P8 Doc 1
Impresoras de seguridad e identificación de instalaciones
Compare diferentes impresoras de etiquetas de sobremesa.
Labels and Ribbons
Compre sus marcas