Learn More
Brady™ Kit de impresora de etiquetas M511
Código de producto. 17852699 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo, negro
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17852699 Amarillo, negro 1 set
1 options
Código de producto. 17852699 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 176494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00€
    775.00€ / 1 sets
    Ahorro 112.00€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Trabaje de forma más inteligente. Etiqueta más grande con el M511. Imprima mensajes más grandes y claros. Ir de borde a borde. Diseñe e imprima sobre la marcha o desde una PC. Comparta archivos, importe datos y conecte hasta 5 usuarios simultáneamente. El kit incluye Brady Software de identificación de productos y cables de estaciones de trabajo.
  • Ideal para aplicaciones más grandes: imprima etiquetas de hasta 38,10 mm
  • Menos desperdicio: vaya de borde a borde con texto, gráficos y códigos de barras
  • Mayor duración de la batería con una batería interna de iones de litio: más de 8 horas de trabajo; 1.000 etiquetas con una sola carga
  • Más duradero: resiste caídas de 1,8 m, aplastamientos de 115 kg y arena y polvo arrastrados por el viento (MIL-STD-810G); resistencia a impactos de grado militar
  • Imprime en cualquier lugar: Bluetooth 5.0 (alcance de 20 m); conecta hasta 5 usuarios simultáneamente
  • Utiliza el software de creación de etiquetas: la aplicación Express Labels a través de Bluetooth en un teléfono/tableta; Brady Estación de trabajo en una PC
  • Ahorra tiempo y espacio: cuenta con un cortador automático de etiquetas e imprime en posición vertical o de lado.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de impresora
Color Amarillo, negro
Tipo de pantalla Ninguno
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 3,6 in
Anchura (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 91.44 mm
Anchura (métrico) 152.40 mm
Fondo (imperial) 6,4 in
Fondo (métrico) 162.56 mm
Capacidad de color Monocolor
Incluye Esta impresora se envía en un estuche rígido con una impresora M511, cartuchos de etiquetas M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427 y M5-131-499, un AC Adaptador, un imán, un gancho multiusos, un bloque de alimentación para impresoras M211 y M511, una guía de inicio rápido y Brady Paquete de software de identificación de cables y productos de estación de trabajo.
Idiomas Árabe (Egipto), Bahasa (Indonesio), Bahasa Malayo, Búlgaro, Chino (Tradicional y Simplificado), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Hebreo, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego (Bokmal), Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español (Universal), Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita
Memoria Memoria a través de dispositivo móvil conectado
Modelo M511
Velocidad de impresión 33.80 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Bluetooth™ 5 Bajo consumo de energía (clase II), USB
Peso (imperial) 2.6 lb.
Peso (métrico) 1.2 kg
Certificaciones/conformidad FCC Parte 15 Clase A
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado Lean y 5S, identificación de seguridad, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres.
Cantidad Cada
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación AC adaptador, batería recargable, USB
Tensión 110/240 V
Keyboard Type Ninguno
Alternate Part Number M511-EU-UK-KIT