Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas industrial i3300
Código de producto. p-200102305 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Ethernet, USB, USB 2.0
Ethernet, USB, USB 2.0, Wi-Fi
Alternate Part Number:
i3300-C-EU-BWS
i3300-C-EU-W-BWS
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Alternate Part Number Tamaño de la unidad
30242813 Ethernet, USB, USB 2.0 i3300-C-EU-BWS 1 set
30242816 Ethernet, USB, USB 2.0, Wi-Fi i3300-C-EU-W-BWS 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30242813 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 322883
Impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i3300, con etiquetas y cintas que encajan en su lugar, sin calibración y sin desperdicio de etiquetas en blanco.
  • Impresora de etiquetas industriales de volumen medio ideal para su identificación en todas sus instalaciones, incluyendo todo, desde cables y paneles hasta etiquetas de seguridad e instalaciones
  • La tecnología de impresión inteligente permite que la impresora imprima en la primera etiqueta, incluso en fundas y etiquetas pequeñas.
  • Cambios en un instante: Los rollos de etiquetas y cintas son infalibles y se colocan en su lugar en 20 segundos.
  • Hable sobre las opciones, esta impresora imprime en más de 825 piezas y 70 opciones de material para la identificación en toda la planta
  • Buques con licencia para la Brady Suite de estaciones de trabajo de su preferencia: Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorio, lo que permite la creación sencilla de una amplia gama de etiquetas y señales.
  • La configuración no genera estrés: Contacte con nuestro Brady Equipo de soporte técnico y programaremos una cita gratuita de configuración telefónica.
  • Opcional Wi-Fi Conectividad para obtener más datos de más fuentes
Especificaciones
Tipo de producto Kit de impresora
Color Azul, gris
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 304.80 mm
Anchura (métrico) 228.60 mm
Altura (imperial) 9,5 in
Altura (métrico) 241.30 mm
Dimensiones (L x An) 304.8 x 228.6 x 241.3 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 88.90 mm
Incluye Brady Suite de estaciones de trabajo
Idiomas Español, Alemán, Francés, Holandés
Memoria 512 MB de RAM, 195 MB de memoria flash IFFS
Modelo i3300-C-EU-BWS
Velocidad de impresión 101,60 mm/s.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Estación de trabajo, Windows
Tipos de conector Ethernet, USB, USB 2.0
Sistema operativo Windows™ 11, Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servidor 2012, Windows™ Servidor 2012 R2, Windows™ Servidor 2016
Peso (imperial) 11.5 lb.
Peso (métrico) 5.22 kg
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE, RoHS, RCM, EAC, KCC, BIS, BSMI, Taiwán RoHS, CCC, China RoHS
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 100/240 V
Keyboard Type Ninguno
Alternate Part Number i3300-C-EU-BWS
Tipo de tapón UE