Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M710
Código de producto. p-200000138 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY (UE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Keyboard Type Tamaño de la unidad
17805245 QWERTY (UE) cada uno
17825245 AZERTY cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17805245 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 317810
Más velocidad y menos desorden. Es la impresora™ portátil más rápida y avanzada de Brady hasta el momento, con una velocidad de impresión de 76,2 mm/seg.
  • Corta etiquetas automáticamente y trabaja todo el día con una sola carga
  • Utilice un dispositivo para cientos de aplicaciones e imprima en los materiales más resistentes.
  • Obtenga velocidades de impresión ultrarrápidas y corte etiquetas automáticamente
  • Trabajar más tiempo – Imprima 4.500 etiquetas con una carga de batería completa
  • Disfrute de una mayor durabilidad con una impresora que soporta caídas de 1,2 m, arena y polvo.
  • Imprime lo que necesitas, como lo necesitas – texto, códigos de barras, formas e imágenes mediante un teclado o software
  • Obtenga flexibilidad de la tienda al campo con el almacenamiento de etiquetas, el uso compartido y la importación de datos
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Azul
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 4,6 in
Anchura (imperial) 9,45 in
Longitud (métrico) 116.75 mm
Anchura (métrico) 240.03 mm
Altura (imperial) 13,59 in
Altura (métrico) 345.2 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 53.77 x 71.28 mm
Incluye Impresora, Estuche rígido, USB Cable, Guía de inicio rápido, Controladores, Batería recargable de iones de litio, AC Adaptador, Guía del usuario, Brady Software de diseño básico para estaciones de trabajo, adaptador de medios, rollo de cinta M7C-1000-595-WT y M7-R6000
Idiomas Inglés (EE. UU.), Francés, Español, Portugués, Alemán, Holandés, Noruego, Finlandés, Sueco, Italiano, Danés, Búlgaro, Ruso, Croata, Húngaro, Japonés, Coreano, Polaco, Rumano, Eslovaco, Turco, Estonio, Chino (tradicional), Chino (simplificado)
Memoria 200 MB (Almacena hasta 100.000 etiquetas)
Modelo M710
Velocidad de impresión 76,2 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipos de conector USB 2.0, USB-C
Peso (imperial) 5.4 lb.
Peso (métrico) 2.45 kg
Certificaciones/conformidad FCC Parte 15 Clase A
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, identificación general, etiquetado sanitario y hospitalario, etiquetado de laboratorio
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 110/240 V
Keyboard Type QWERTY (UE)
Alternate Part Number M710-QWERTY-EU