Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp
Código de producto. p-200102301 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Cortador y desbobinador
Desbobinador
Alternate Part Number:
BBP12-EU-U-BWS
BBP12-EU-U-C-BWS
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Alternate Part Number Tamaño de la unidad
30242819 Desbobinador BBP12-EU-U-BWS 1 set
30242831 Cortador y desbobinador BBP12-EU-U-C-BWS 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30242819 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 322905
La impresora™ de etiquetas BBP 12 incorpora una gran potencia en una herramienta compacta con su impresión de alta velocidad, una lista ampliada de opciones de etiquetado y un diseño simple y fácil de usar.
  • BBP™12 le brinda la versatilidad de imprimir todos sus tipos básicos de etiquetas desde una máquina, ahorrando costos, reduciendo el tiempo de inactividad y simplificando su etiquetado.
  • Más de 800 variedades de etiquetas, incluidos rollos a granel de alimentación externa y piezas personalizadas, para identificación general, marcado de cables, seguimiento de activos y más
  • Los rollos y cintas de medios de núcleo pequeño diseñados específicamente proporcionan una instalación rápida y reducen el cambio con el tiempo
  • Centrar el husillo de la cinta elimina prácticamente las arrugas de la cinta
  • El tamaño reducido no desordenará su lugar de trabajo ni su sobremesa
  • Buques con licencia para la Brady Suite de estaciones de trabajo de su preferencia: Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorio, lo que permite la creación sencilla de una amplia gama de etiquetas y señales.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de impresora
Color Azul, gris
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 10,21 in
Anchura (imperial) 7,99 in
Longitud (métrico) 259.33 mm
Anchura (métrico) 202.95 mm
Altura (imperial) 7,5 in
Altura (métrico) 190.50 mm
Dimensiones (L x An) 259.33 x 202.95 x 190.50 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 58.42 mm
Incluye Desbobinador
Idiomas Español, Alemán, Francés, Holandés
Memoria 128 MB Flash, 64 MB SDRAM, tarjeta de memoria SD Flash de hasta 32 GB
Modelo BBP12-EU-U-BWS
Velocidad de impresión 101,60 mm/s.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Estación de trabajo, Windows
Tipos de conector Ethernet, serie, USB
Sistema operativo Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Peso (imperial) 5.07 lb.
Peso (métrico) 2.3 kg
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE, RoHS, EAC
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 110/240 V
Keyboard Type Ninguno
Alternate Part Number BBP12-EU-U-BWS
Tipo de tapón UE