Learn More
Brady™ Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i5300
Código de producto. p-200102302 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Impresora
Kit de impresora
Tipos de conector:
Cableado, Ethernet, USB 2.0, host USB
Con cable, Ethernet, USB 2.0, host USB, Wi-Fi
Alternate Part Number:
i5300-600-EU-BWS
i5300-600WF-EU-BWS
i5300-C-EU-BWS
i5300-C-EU-WF-BWS
Tamaño de la unidad:
1 set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tipos de conector Alternate Part Number Tamaño de la unidad
30242843 Kit de impresora Cableado, Ethernet, USB 2.0, host USB i5300-C-EU-BWS 1 set
30242842 Kit de impresora Con cable, Ethernet, USB 2.0, host USB, Wi-Fi i5300-C-EU-WF-BWS 1 set
30242812 Impresora Cableado, Ethernet, USB 2.0, host USB i5300-600-EU-BWS 1 set
30242818 Impresora Con cable, Ethernet, USB 2.0, host USB, Wi-Fi i5300-600WF-EU-BWS 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30242843 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 322890
Obtenga una impresión precisa, rápida y eficiente para etiquetado de gran variedad y gran volumen.
  • 300 dpi: imprime fuentes pequeñas con precisión
  • No requiere calibración ni ajustes de temperatura ni velocidad.
  • Cambios de material en 20 segundos, anchos de etiqueta de 5,08 mm a 101,6 mm
  • Pausa, reanuda y almacena trabajos de impresión en la impresora en una cola ajustable con protección contra sobrescritura
  • Pantalla táctil a color de 178 mm y cortador automático incorporado
  • Construcción sólida con marco totalmente metálico.
  • Buques con licencia para la Brady Suite de estaciones de trabajo de su preferencia: Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorio, lo que permite la creación sencilla de una amplia gama de etiquetas y señales.
  • Intuitivo y fácil de manejar
Especificaciones
Tipo de producto Kit de impresora
Color Azul, gris
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica directa
Longitud (imperial) 15,8 in
Anchura (imperial) 11,2 in
Longitud (métrico) 401.32 mm
Anchura (métrico) 284.48 mm
Altura (imperial) 11 in
Altura (métrico) 279.40 mm
Dimensiones (L x An) 401.32 x 284.48 x 279.40 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 177.80 mm
Incluye Brady Suite de estaciones de trabajo
Idiomas Español, Alemán, Francés, Holandés
Memoria 512 MB de RAM, 195 MB de memoria flash IFFS
Modelo i5300-C-EU-BWS
Velocidad de impresión 254.00 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Estación de trabajo, Windows
Tipos de conector Cableado, Ethernet, USB 2.0, host USB
Sistema operativo Windows™ 11, Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servidor 2012, Windows™ Servidor 2012 R2, Windows™ Servidor 2016
Peso (imperial) 33 lb.
Peso (métrico) 15.0 kg
Certificaciones/conformidad CE, EAC, UKCA, cULus (EE. UU./Canadá), FCC
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 100/240 V
Keyboard Type Ninguno
Alternate Part Number i5300-C-EU-BWS
Tipo de tapón UE