Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M610 con BWS Suite
Código de producto. p-200000137 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY
Alternate Part Number:
M610-AZ-BWS
M610-QY-EU-BWS
M610-QY-UK-BWS
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Keyboard Type Alternate Part Number Tamaño de la unidad
17842105 QWERTY M610-QY-UK-BWS cada uno
17823985 QWERTY M610-QY-EU-BWS cada uno
17805235 AZERTY M610-AZ-BWS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17842105 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 317806
Obtenga la durabilidad que su trabajo exige con la impresora de etiquetas M610 con capacidades mejoradas como resistencia a impactos de grado militar, temperaturas de funcionamiento bajo cero y la más amplia gama de opciones de ingreso de datos.
  • Diseñe e imprima etiquetas utilizando un teclado o un software de escritorio
  • Trabaje durante más tiempo con una batería Li-ION Gen3 mejorada
  • Imprima 4.500 etiquetas con una carga completa
  • Importe y exporte fácilmente archivos de etiquetas, listas y gráficos a la impresora a través de USB Puerto 2.0 (Tipo A y B) o USB unidad flash
  • Imprima etiquetas a una velocidad de impresión de 50,8 mm/seg.
  • Obtenga mayor durabilidad con una impresora resistente a golpes de grado militar (MIL-STD-810G) y caídas de 1,8 m.
  • Utilice su impresora a temperaturas comprendidas °entre -18 °C y +46 °C.
  • La impresora viene con un Brady™ Suite de identificación de productos y cables WorkStation, que le permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de inmediato
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Amarillo, gris
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color retroiluminada
Para utilizar con (equipo) M6 Impresoras de serie, Impresoras de la serie BM
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 4,19 in
Anchura (imperial) 4,22 in
Longitud (métrico) 106.42 mm
Anchura (métrico) 107.19 mm
Altura (imperial) 12,93 in
Altura (métrico) 328.42 mm
Fondo (imperial) 4,19 in
Fondo (métrico) 106.42 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 71.12 mm
Incluye Estuche rígido, USB cable, guía de inicio rápido, batería recargable de iones de litio, AC Adaptador, paquetes de software Brady Workstation, 1 rollo de cinta M6-11-427 y 1 M61-R4310
Idiomas Árabe, Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco, Búlgaro, Griego, Hebreo, Hindi
Memoria 512 MB de RAM, 256 MB de memoria flash
Modelo M610
Velocidad de impresión 50,80 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Estación de trabajo, controlador basado en Windows para uso de software de terceros
Tipos de conector USB 2.0;Uso independiente
Peso (imperial) 3.10 lb.
Peso (métrico) 1.41 kg
Certificaciones/conformidad UL;FCC;cUL;IC/ISED;UL MEX;CofC;RCM
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 100/240 V
Keyboard Type QWERTY
Alternate Part Number M610-QY-UK-BWS