man

Test

CAS RN 1066-50-8

H3CPClClO

CAS RN 1066-50-8

IUPAC Name: ethylphosphonoyl dichloride
Sinónimos: phosphonic dichloride, ethyl-
Peso molecular (g/mol): 146.93
Fórmula molecular: C2H5Cl2OP
InChi Key: OWGJXSYVHQEVHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCP(Cl)(Cl)=O
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)