1. ¿Qué material de guantes busca?
Los guantes de nitrilo son muy duraderos y resistentes a los pinchazos, los productos químicos y el aceite. El látex proporciona un excelente confort y sensibilidad; sin embargo, puede generar alergias. El neopreno tiene una excelente resistencia química, pero no es tan resistente a los pinchazos como el nitrilo o el látex. Por último, los guantes de vinilo son más económicos pero menos duraderos, y se utilizan sobre todo en la manipulación de alimentos.2. ¿Necesita un guante sin polvo?
Los guantes empolvados tienen un fino revestimiento de polvo en la superficie interior que facilita ponérselos y quitárselos. El polvo puede absorber la humedad, manteniendo las manos más secas y cómodas. Sin embargo, el polvo puede provocar alergias o irritaciones cutáneas en algunas personas. También puede contaminar ciertos entornos sensibles o interferir con determinadas aplicaciones, como en salas blancas o al trabajar con determinados materiales o procesos.3. ¿Qué talla de guantes necesita?
Un guante bien ajustado debe ser ceñido pero no excesivamente apretado, permitiendo flexibilidad y facilidad de movimiento sin comprometer la destreza.