UserName
Cinco cosas a considerar al comprar balanzas y básculas
Productos destacados
Número de catálogo 17217840
Número de catálogo 15947500
Número de catálogo 16601072
Balanzas y basculas
Diferentes balanzas tienen capacidades variables, desde unos pocos gramos para balanzas de precisión hasta varias toneladas para balanzas industriales. Asegúrese de que la capacidad y la legibilidad de la balanza se alineen con sus requisitos.
Para tareas que requieren alta precisión, elija balanzas con mayor sensibilidad. Para propósitos generales o uso industrial, un equilibrio entre precisión y capacidad podría ser más importante.
La calibración regular es esencial para garantizar la precisión y fiabilidad de la balanza, elija entre una balanza con calibración interna o externa.
Para entornos industriales, busque balanzas que sean robustas y resistentes al polvo, la humedad y otras condiciones adversas. Para uso en laboratorio o cocina, asegúrese de que la balanza tenga características como resistencia a derrames y fácil limpieza.
Por último, evalúe las características adicionales y las opciones de conectividad que la báscula debería ofrecer para satisfacer sus necesidades.
Recursos populares
Principales consejos para la pesaje en laboratorio con OHAUS
Factores externos como las fluctuaciones de temperatura, las corrientes de aire, la interferencia electromagnética y las vibraciones pueden afectar la precisión de una balanza analítica.
28392-analytical-balances-1
Cubis II balanzas de ultra alta resolución
El Cubis II MCA66S mostró valores de repetibilidad excelentes con los tres tipos diferentes de recipientes. El tiempo de medición es comparable o ligeramente mejor en contraste con el competidor probado.
28392-analytical-balances-2
[EN] A&D Balanzas analíticas/De precisión de nivel avanzado
Todas las tecnologías innovadoras incorporadas en el A&D Apollo están diseñadas para proporcionar soluciones funcionales a los problemas reales que los usuarios enfrentan en laboratorios o fábricas.
28392-analytical-balances-3
Cinco cosas a considerar al comprar balanzas y básculas
Las diferentes balanzas tienen capacidades variables, desde unos pocos gramos para balanzas de precisión hasta varias toneladas para balanzas industriales. Asegúrese de que la capacidad y la legibilidad de la balanza se alineen con sus requisitos.
28392-image2
Marcas principales