Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión FX/FZ
Código de producto. 16601072
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
122 g
220 g
320 g
520 g
1220 g
2200 g
3200 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16601072 122 g cada uno
16601082 5 kg cada uno
16611082 520 g cada uno
16621072 2200 g cada uno
16641072 220 g cada uno
16661072 3200 g cada uno
16681062 1220 g cada uno
16681072 320 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16601072 Proveedor A&D Weighing N.º de proveedor FX120i
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    953.25€
    800.36€ / paquete de 1
    Ahorro 152.89€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Las balanzas de precisión A&D Weighing serie FZ/FX combinan todas las funciones de pesaje esenciales en un paquete compacto y ligero.
  • Calibración interna integrada con solo pulsar un botón
  • Función amortiguador
  • Función de encendido y apagado automático
  • Tamaño B5 para uso en espacios estrechos
  • Pantalla VFD para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
  • SCF – Función de cálculo estadístico
  • RS-232C estándar
  • Sensor SHS rápido y compacto, tiempo de respuesta de solo 1 segundo
  • Rápido USB interfaz – No requiere instalación de controlador (opcional)
  • LAN – Interfaz Ethernet con el software WinCT-Plus (opcional)
  • Plato de pesaje de animales (opcional)
  • Gran cortavientos (opcional)
  • Cortavientos pequeño incluido en modelos de 1 mg
  • Paquete de pilas NiMH recargables incorporado (opcional)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo de conexión RS-232 C, Quick USB (opción), LAN-Ethernet (opción)
Capacidad 122 g
Tipo de pantalla VFD
Legibilidad 0.001 g
Material Acero inoxidable
Modelo FX-120i
Tiempo de estabilización 1 segundo
Requisitos eléctricos 11 VA al adaptador de CA (12 V, 1 A)