accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CCH3HNOHNHSCH3OO

CAS RN 959-24-0

IUPAC Nombre: hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride
Sinónimos: hydrogen sotalol chloride
Peso molecular (g/mol): 308.82
Fórmula molecular: C12H21ClN2O3S
InChi Key: VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (3)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)