Learn More
Clorhidrato de sotalol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sotalol Hydrochloride |
| CAS | 959-24-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Sotalol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H20 N2 O3 S . HCl |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Methanesulfonanilide, 4'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide monohydrochloride, Betapace, DL-MJ 1999, Darob, MJ 1999, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, Sotacor, Sotalex, Sotalol HCl, Sotalol hydrochloride, dl-Sotalol hydrochloride, (+/-)-Sotalol hydrochloride, N-Isopropyl-beta-(4-methanesulfonamidophenyl)ethanolamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1 |
| Mostrar más |