Learn More
Clorhidrato de sotalol, Mikromol™
Código de producto. 18060670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18060670 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18060670 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0046.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de sotalol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sotalol Hydrochloride
CAS 959-24-0
Nombres de analitos o componentes Sotalol Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H20 N2 O3 S . HCl
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Methanesulfonanilide, 4'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide monohydrochloride, Betapace, DL-MJ 1999, Darob, MJ 1999, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, Sotacor, Sotalex, Sotalol HCl, Sotalol hydrochloride, dl-Sotalol hydrochloride, (+/-)-Sotalol hydrochloride, N-Isopropyl-beta-(4-methanesulfonamidophenyl)ethanolamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
Nombre IUPAC N-[4-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]fenil]metanosulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 308.82
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308,0961 g/mol