Learn More
R&D Systems™ Sotalol hydrochloride
Descripción
Sotalol hydrochloride is a relatively potent pure β adrenergic antagonist, unique in possessing additional class III antiarrhythmic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride |
| CAS | 959-24-0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in water |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | Non-selective Adrenergic beta Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C12H20N2O3S.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 308.82 |
| Pureza | 99% |
Para uso exclusivo en investigación