Learn More
Clorhidrato de sotalol, LoGiCal
Código de producto. 30457989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457989 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457989 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0046.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sotalol Hydrochloride
CAS 959-24-0
Nombres de analitos o componentes Sotalol Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H20 N2 O3 S . HCl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Methanesulfonanilide, 4'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide monohydrochloride, Betapace, DL-MJ 1999, Darob, MJ 1999, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, Sotacor, Sotalex, Sotalol HCl, Sotalol hydrochloride, dl-Sotalol hydrochloride, (+/-)-Sotalol hydrochloride, N-Isopropyl-beta-(4-methanesulfonamidophenyl)ethanolamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
Nombre IUPAC N-[4-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]fenil]metanosulfonamida;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 308.82
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308,0961 g/mol