Learn More
Sotalol Cloruro, TRC
Código de producto. 30133291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133291 25 mg 25 miligramos
30009761 50 mg 50 miligramos
30011364 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67730025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 959-24-0
Fórmula molecular C12H20N2O3S.HCl
Peso molecular (g/mol) 308.82
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Methanesulfonanilide, 4'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), (±)-Sotalol hydrochloride, 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide hydrochloride, 4'-[2-(Isopropylamino)-1-hydroxyethyl]methanesulfonanilide monohydrochloride, Betapace, DL-MJ 1999, Darob, MJ 1999, N-Isopropyl-β-(4-methanesulfonamidophenyl)ethanolamine hydrochloride, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, Sotacor, Sotalex, Sotalol HCl, Sotalol hydrochloride, dl-Sotalol hydrochloride
Nombre IUPAC N-[4-[1-hidroxi-2-(propano-2-ilamino)etil]fenil] metanosulfonamida; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sotalol Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0961