Learn More
Clorhidrato de sotalol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15909771 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15909771 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15909771 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R150910MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 959-24-0
Forma física Sólido
Industry Type AGONISTAS Y ANTAGONISTAS
Cantidad 10 mg
Grado Estándar analítico