accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 930111-86-7

CH3SOONOOH3CNOO

CAS RN 930111-86-7

IUPAC Nombre: methyl 1-(4-methylbenzenesulfonyl)-4-nitro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Sinónimos: methyl 1-(4-methylbenzenesulfonyl)-4-nitropyrrole-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 324.31
Fórmula molecular: C13H12N2O6S
InChi Key: AYFBDJWRDWDJJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(=CN1S(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados