accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClBr

CAS RN 75-27-4

IUPAC Nombre: bromodichloromethane
Sinónimos: bromodichloromethane ion(1-) bromodichloromethane C-H-br-cl2 bromodichloromethane, ion(1-) bromodichloromethane (substance) ccris 819 BDCM
Peso molecular (g/mol): 163.82
Fórmula molecular: CHBrCl2
InChi Key: FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)Br
Solvent or Matrix 
  • (6)
  • (1)
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Concentración 
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados