Learn More
Bromodiclorometano 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310517 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310517 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011103ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromodichloromethane
CAS 75-27-4
Nombres de analitos o componentes Bromodichloromethane
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C H Br Cl2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
SMILES ClC(Cl)Br
Nombre IUPAC bromo(dicloro)metano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 163.83
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.8639 g/mol