Learn More
Mezcla de COV 23 6-60 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 127-18-4, 56-23-5, 75-25-2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentración | Tetrachloromethane 6 μg/mL∣Tetrachloroethene 20 μg/mL∣Tribromomethane 49.9 μg/mL∣Chloroform 50 μg/mL∣Dibromochloromethane 50 μg/mL∣Bromodichloromethane 50.1 μg/mL∣Trichloroethene 60 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Disolvente o matriz | Methanol |