Learn More
Método 501 de la EPA, mezcla de trihalometanos 5000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316850 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316850 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09001007ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane
CAS 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 75-25-2
Nombres de analitos o componentes Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromodichloromethane 5000 μg/mL∣Chloroform 5000 μg/mL∣Dibromochloromethane 5000 μg/mL∣Tribromomethane 5000 μg/mL