Learn More
Alfa Aesar™ Bromodichloromethane, 98%, stab. with potassium carbonate
Código de producto. 11493664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11493664 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11493664 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A11292.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromodichloromethane
Nombre de nota Stabilized with potassium carbonate
CAS 75-27-4
Punto de fusión -57°C
Punto de ebullición 87°C to 89°C
Olor Chloroform-like
Fórmula molecular CHBrCl2
Número MDL MFCD00000824
Cantidad 10 g
Beilstein 1697005
Índice Merck 14,1417
Sinónimo dichlorobromomethane, methane, bromodichloro, bromo dichloro methane, dichloromonobromomethane, monobromodichloromethane, bdcm, bromodichlormethane, unii-7ln464ch2o, ccris 819, stabilized with ethanol
Clave InChI FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(Cl)(Cl)Br
Nombre IUPAC bromo(dicloro)metano
Peso molecular (g/mol) 163.823
PubChem CID 6359
ChEBI CHEBI:34591
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.83
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromotrichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromotrichloromethane