Learn More
Método 501 de la EPA Mezcla de trihalometanos 1005 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane |
| CAS | 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 75-25-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bromodichloromethane 100 μg/mL∣Chloroform 100 μg/mL∣Dibromochloromethane 100 μg/mL∣Tribromomethane 100 μg/mL |