accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOHOOFNNH

CAS RN 70458-96-7

IUPAC Nombre: 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Sinónimos: norfloxacin sebercim norfloxacin (substance) NFLX norfloxacine norfloxacino norfloxacinum norfloxacin (product) barazan fulgram
Peso molecular (g/mol): 319.34
Fórmula molecular: C16H18FN3O3
InChi Key: OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C(C=C12)N1CCNCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (8)
  • (1)
  • (6)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)
  • (5)
  • (2)
Color 
  • (2)
  • (4)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)