Learn More
Norfloxacina, Mikromol™
Código de producto. 17903956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17903956 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17903956 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0350.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Norfloxacina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfloxacin
CAS 70458-96-7
Nombres de analitos o componentes Norfloxacin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H18 F N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 4803P, AM 715, Amicrobin, Baccidal, Barazan, Barotham, Chibroxin, Chibroxine, Chibroxol, Esclebin, Floxacin, Floxacin 400, Fulgram, Gonorcin, Lexinor, Mk 0366, N-Demethylpefloxacin, N-Desmethylpefloxacin, Neofloxacin, Neofloxin, Noflo, Nofocin, Nolicin, Noracin, Noraxin, Norbid, Norflox, Norflox 400, Norfloxacin, Norfloxacin Bayvit, Norfloxacine, Norfloxacine EG, Norfloxacine Ratiopharm, Norfloxacine Teva, Norfloxin, Norilet, Normax, Norocin, Noroxacine, Noroxin, Noroxine, Norphloxacine, Norxacin, Renosept, Sebercim, Spectrama, Urekacin, Uriflox, Uroflox, Urotrobel, Uroxacin, Utin, Utinor, Zoroxin, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity A, Pefloxacin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 319.33
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 319,1332 g/mol