Learn More
Norfloxacina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norfloxacin |
| CAS | 70458-96-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Norfloxacin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H18 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 4803P, AM 715, Amicrobin, Baccidal, Barazan, Barotham, Chibroxin, Chibroxine, Chibroxol, Esclebin, Floxacin, Floxacin 400, Fulgram, Gonorcin, Lexinor, Mk 0366, N-Demethylpefloxacin, N-Desmethylpefloxacin, Neofloxacin, Neofloxin, Noflo, Nofocin, Nolicin, Noracin, Noraxin, Norbid, Norflox, Norflox 400, Norfloxacin, Norfloxacin Bayvit, Norfloxacine, Norfloxacine EG, Norfloxacine Ratiopharm, Norfloxacine Teva, Norfloxin, Norilet, Normax, Norocin, Noroxacine, Noroxin, Noroxine, Norphloxacine, Norxacin, Renosept, Sebercim, Spectrama, Urekacin, Uriflox, Uroflox, Urotrobel, Uroxacin, Utin, Utinor, Zoroxin, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity A, Pefloxacin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3 |
| Mostrar más |