Learn More
Norfloxacina, MP Biomedicals
Código de producto. 17650877 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17650877 25 g 25 g
17640877 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17650877 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215594925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00€
    474.60€ / 25 g
    Ahorro 24.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
CAS 70458-96-7
Fórmula molecular C16H18FN3O3
Peso molecular (g/mol) 319.336
Clave InChI OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4539
ChEBI CHEBI:100246
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
Especificaciones
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Grado Not Available
compliance-icons
Nombre del producto
  • Norfloxacin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: NORFLOXACIN