Learn More
Norfloxacina, 98 %, patrón analítico, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Norfloxacin |
| Tipo | Norfloxacin |
| Forma física | Polvo cristalino |
| CAS | 70458-96-7 |
| Punto de fusión | 218°C to 226°C |
| Residuos de ignición | 0.2 % max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Agua | 3% Max. (K.F.) |
| Color | Blanco a amarillo |
| Cantidad | 5 g |
| Show More |