Learn More
Norfloxacino 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318235 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318235 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15648000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfloxacin
CAS 70458-96-7
Nombres de analitos o componentes Norfloxacin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H18 F N3 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 4803P, AM 715, Amicrobin, Baccidal, Barazan, Barotham, Chibroxin, Chibroxine, Chibroxol, Esclebin, Floxacin, Floxacin 400, Fulgram, Gonorcin, Lexinor, Mk 0366, N-Demethylpefloxacin, N-Desmethylpefloxacin, Neofloxacin, Neofloxin, Noflo, Nofocin, Nolicin, Noracin, Noraxin, Norbid, Norflox, Norflox 400, Norfloxacin, Norfloxacin Bayvit, Norfloxacine, Norfloxacine EG, Norfloxacine Ratiopharm, Norfloxacine Teva, Norfloxin, Norilet, Normax, Norocin, Noroxacine, Noroxin, Noroxine, Norphloxacine, Norxacin, Renosept, Sebercim, Spectrama, Urekacin, Uriflox, Uroflox, Urotrobel, Uroxacin, Utin, Utinor, Zoroxin, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity A, Pefloxacin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 319.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 319,1332 g/mol