Learn More
Norfloxacin, MedChemExpress
Código de producto. 16480778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480778 5 g 5 g
16448358 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0132
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Norfloxacin (MK-0366) is a broad-spectrum antibiotic that is active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria, which functions by inhibiting DNA gyrase.
Norfloxacin (MK-0366) is a broad-spectrum antibiotic that is active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria, which functions by inhibiting DNA gyrase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfloxacin
Forma física Solid
CAS 70458-96-7
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18FN3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MK-0366
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (15.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=C(F)C(N3CCNCC3)=C2)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 319.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.33
Porcentaje de pureza 95.45%