accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNCH3OHNOOHNHCH3CH3H3CH3CO

CAS RN 57470-78-7

IUPAC Nombre: hydrogen 1-{3-acetyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl}-3,3-diethylurea chloride
Sinónimos: hydrogen celiprolol chloride
Peso molecular (g/mol): 415.96
Fórmula molecular: C20H34ClN3O4
InChi Key: VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCN(CC)C(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)(C)C)C(=C1)C(C)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (10)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)