Learn More
Celiprolol Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30132864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132864 100 mg 100 miligramos
17927464 10 mg 10 miligramos
17909664 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC254500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57470-78-7
Fórmula molecular C20 H33 N3 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 415.95
Sinónimo Celiprolol Hydrochloride, Celectol, Corliprol, NSC 324509, REV 5320A, ST 1396, Selecor, Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9CI)
Nombre IUPAC 3-[3-acetil-4-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea;hidrocloruro
SMILES Cl.CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celiprolol Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.2238
Porcentaje de pureza >95%