Learn More
Clorhidrato de celiprolol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de celiprolol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Celiprolol Hydrochloride |
| CAS | 57470-78-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Celiprolol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H33 N3 O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Celiprolol Hydrochloride, Celectol, Corliprol, NSC 324509, REV 5320A, ST 1396, Selecor, Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-[3-acetil-4-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea;hidrocloruro |
| Mostrar más |