Learn More
Clorhidrato de celiprolol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462867 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462867 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0128.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de celiprolol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celiprolol Hydrochloride
CAS 57470-78-7
Nombres de analitos o componentes Celiprolol Hydrochloride
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H33 N3 O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Celiprolol Hydrochloride, Celectol, Corliprol, NSC 324509, REV 5320 A, Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9 CI), Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9 CI), Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25 H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1 H
SMILES Cl.CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC 3-[3-acetil-4-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea;hidrocloruro
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 415.95
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.2238 g/mol