Learn More
Clorhidrato de celiprolol, LoGiCal
Código de producto. 30464059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464059 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464059 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0128.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celiprolol Hydrochloride
CAS 57470-78-7
Nombres de analitos o componentes Celiprolol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H33 N3 O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Celiprolol Hydrochloride, Celectol, Corliprol, NSC 324509, REV 5320A, ST 1396, Selecor, Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC 3-[3-acetil-4-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea;hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 415.95
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.2238 g/mol